VWR® Basic, Tute per camera bianca, SMS
Without hood, blu, S
Catalog # 113-1090
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Queste tute per camera bianca sono realizzate in tessuto multistrato SMS (spunbonded-meltblown-spunbonded) senza lattice che offre un'elevata flessibilità e al tempo stesso morbidezza, comodità e traspirazione.
- Colletto a punta, maniche a giro, chiusura a zip, polsini elasticizzati
- Protezione contro liquidi e particolato
- Resistenza contro schizzi di prodotti chimici leggeri
Documents
Specifications
- Taglia dell'abbigliamento:S
- Colore:blu
- Descrizione:Without hood
- Seq:07
- Cat. No.:113-1090
- Applicazioni per abiti:Cleanroom|Laboratory