VWR® Basic, Camici da laboratorio per Cleanroom, SPP, monouso
bianco, 4XL, 110 cm
Codice catalogo 113-1124
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR® Basic, Camici da laboratorio per Cleanroom, SPP, monouso
Codice catalogo 113-1124
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
I camici da laboratorio in SPP Basic VWR® sono realizzati in polipropilene, tessuto non tessuto (SPP) resistente, leggero e traspirante che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Colletto classico, maniche a giro, chiusura a scatto
- Polsini elasticizzati o in tessuto, senza tasche o con tre tasche
- Barriera protettiva primaria leggera e traspirante
Questi indumenti sono ideali per aree meno critiche o come indumenti per accedere agli spogliatoi. Vengono testati e prodotti in strutture con certificazione ISO. I lotti vengono controllati e convalidati tramite test di laboratori indipendenti.
Confezione: 25 or 30 coats per carton.
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:4XL
- Colore:bianco
- Lunghezza:110 cm
- Seq:11
- Cat. No.:113-1124
- Genere:Unisex
- Peso:45 g/m²
- Applicazioni per abiti:Cleanroom|Laboratory|Industrial
- Tasche:senza tasche
- Tipo di chiusura:Con bottoni a pressione