VWR® Basic, Tute per camera bianca, SPP
Without hood, bianco, L
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Le tute in SPP VWR® Basic sono realizzate in polipropilene non tessuto (SPP) resistente, leggero e traspirante che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Colletto a punta, maniche a giro, chiusura a zip, polsini elasticizzati
- Barriera protettiva primaria leggera e traspirante
Questi indumenti sono ideali per aree meno critiche o come indumenti per accedere agli spogliatoi.
Vengono testati e prodotti in strutture con certificazione ISO. I lotti vengono controllati e convalidati tramite test di laboratori indipendenti.
Documents
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:L
- Colore:bianco
- Descrizione:Without hood
- Seq:02
- Cat. No.:113-1105
- Applicazioni per abiti:Cleanroom|General Purpose|Laboratory