VWR® Basic, Tute per camera bianca, SMS
Without hood, bianco, M
Codice catalogo 113-1097
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Queste tute per camera bianca sono realizzate in tessuto multistrato SMS (spunbonded-meltblown-spunbonded) senza lattice che offre un'elevata flessibilità e al tempo stesso morbidezza, comodità e traspirazione.
- Colletto a punta, maniche a giro, chiusura a zip, polsini elasticizzati
- Protezione contro liquidi e particolato
- Resistenza contro schizzi di prodotti chimici leggeri
Documents
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:M
- Colore:bianco
- Descrizione:Without hood
- Cat. No.:113-1097
- Applicazioni per abiti:Cleanroom|Laboratory