Tappi a vite
GL 55
Codice catalogo HECH41326055
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
PP, nero.
Ottima resistenza chimica
- Termoresistenti fino a 110 °C
- I sono adatti solo per i flaconi da 215-2814 a 215-2819
Certifications:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
Servizi:
Specifiche
- Filettatura:GL 55
- Seq:7