[EN]COLUMN AMIDE-80 3µM 3,2MMX1,5µM L 1 * 3 pezzi
Codice catalogo TOYO0021863
Nome del fornitore: TOSOH Bioscience
[EN]COLUMN AMIDE-80 3µM 3,2MMX1,5µM L 1 * 3 pezzi
Codice catalogo TOYO0021863
Nome del fornitore: TOSOH Bioscience
Frequently Bought Together
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Screw Neck Vials ND8
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Screw Caps for Short Thread Vials ND9
Nome del fornitore: VWR Collection
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Lastre TLC in gel di silice 60 supporto in vetro e lastre GLP
Nome del fornitore: Merck
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Crimp Neck Vials ND11
Nome del fornitore: VWR Collection
Lastre TLC in gel di silice 60, non modificato, supporto in alluminio
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Short Thread Vials ND9
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Screw Neck Vials ND24
Nome del fornitore: VWR Collection
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Screw Neck Vials ND13
Nome del fornitore: VWR Collection
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua USP, JP, Ph. Eur., purificato
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals