Contenitori di sicurezza
With screw cap and pressure-relief valve, 5 L, 130×200×310 mm
BURK2601-3005
: BURKLE
Contenitore di sicurezza a ingombro ridotto, in acciaio inox, con tappo a vite, valvola di sfiato e guarnizioni in PTFE per stoccaggio.
- Protezione da esplosioni e incendi e valvola di sicurezza da sovrapressione
- Resistenza chimica elevata
- Bilanciamento della pressione da circa 0,3 bar
- Capacità:5 L
- Descrizione:With screw cap and pressure-relief valve
- Seq:01
- L×P×A:130×200×310 mm