Redox/ORP electrodes
Elettrodi di platino ORP (redox), 0...±2000 mV, Giunzione singola, ricaricabile, S7, Vetro, 0...+100 °C, 12×110 mm, Uso generico
CONSSO60X
: CONSORT
- Connettore:S7
- Ø×L:12×110 mm
- Per:Uso generico
- Tipo:Giunzione singola, ricaricabile
- Descrizione:Elettrodi di platino ORP (redox), 0...±2000 mV
- Materiale:Vetro
- Temperatura:0...+100 °C