Spinner Flask, monouso, Corning®
Product Details & Documents
The Corning® disposable spinner flask system comes ready-to-use with paddle and integrated magnet, eliminating the need for time-consuming assembly or cleaning and reassembly.
- Paddle size and height is optimised for each vessel size
- Integrated magnet provides smooth, even rotation at required speeds on slow-speed stirrers
- Heat build-up in the vessel is reduced by means of a specially designed flange that raised the vessel off the stir-plate surface for the 125 and 500 ml flasks only
Molded from virgin polystyrene and gamma-irradiated, each spinner flask system assures a clean and sterile unit that is nonpyrogenic. No more concerns with detergent residues or contamination.
Made of USP Class VI and ISO 10993-18 polystyrene, the vessel is comparable to conventional glass spinner flasks for growth of suspension cell lines and any attachment-dependent cultures using microcarrier beads.
Specifications
- Ø×A:188×259 mm
- Volume di lavoro raccomandato:1000-3000 ml
- Capacità:3000 ml
- Descrizione:Flasks with two vented caps on the side arms
- Seq:07
- Collo:Filettatura colli laterali GL 45
- No. di bracci laterali:2
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- CORN401901Gruppo girante, acciaio inox, doppio cuscinetto, per fiasche ad azionamento magnetico da 36 l (da utilizzare con sonde)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 1’980.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneFilettaturaAvailabilityPrice
- 734-4102Tappo con sfiato, sfiato da 0,2 μm, per fiasche Spinner da 500, 1000 e 3000 mlGL45Log in for availability1 * 4 ST - SFr. 66.50
Product Information
- Catalog #DescrizioneFilettaturaAvailabilityPrice
- 734-4101Tappo per trasferimento asettico laterale, tubo per immersione con sfiato da 0,2 μm, Luer Lock maschio, per fiasche Spinner da 500 mlGL45Log in for availability1 * 2 ST - SFr. 665.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- CORN3568Flat cap, PE, disposable, orange, for 500, 1000 and 3000 ml spinner flasksLog in for availability1 * 4 ST - SFr. 61.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneFilettaturaAvailabilityPrice
- 734-4100Tappo per trasferimento asettico laterale, tubo per immersione con sfiato da 0,2 μm, Luer Lock maschio, per fiasche Spinner da 3000 mlGL45Log in for availability1 * 2 ST - SFr. 665.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneFilettaturaAvailabilityPrice
- 734-4098Tappo per trasferimento asettico laterale, tubo per immersione con sfiato da 0,2 μm, Luer Lock maschio, per fiasche Spinner da 1000 mlGL45Log in for availability1 * 2 ST - SFr. 665.00