Brushes for test tubes
Laboratory brush, with bent tip, bleached, Setola di maiale, 110 mm, 30 mm, Acciaio, zincato, 270 mm
Codice catalogo REIT50300401
Nome del fornitore: REITENSPIESS BUERSTEN
Vai a
Product Details & Documents
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
Specifiche
- Materiale setola:Setola di maiale
- Testa della spazzola Ø:30 mm
- Handle material:Acciaio, zincato
- Descrizione:Laboratory brush, with bent tip, bleached
- Seq:01
- Lunghezza totale:270 mm
- Longitud del cabezal del cepillo:110 mm