Brushes for test tubes
Laboratory brush, with wool tip, bleached, Setola di maiale, 100 mm, 30 mm, Acciaio, zincato, 270 mm
Catalog # REIT50300301
Supplier: REITENSPIESS BUERSTEN
Jump to:
Product Details & Documents
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
Specifications
- Materiale setola:Setola di maiale
- Testa della spazzola Ø:30 mm
- Handle material:Acciaio, zincato
- Descrizione:Laboratory brush, with wool tip, bleached
- Seq:02
- Lunghezza totale:270 mm
- Longitud del cabezal del cepillo:100 mm