Bottle brushes, with head bundle
Brush for 0,50 l bottle, with bleached bristle fill material, Setola di maiale, 100 mm, 55 mm, Acciaio, zincato, 420 mm
Codice catalogo REIT22550234
Nome del fornitore: REITENSPIESS BUERSTEN
Bottle brushes, with head bundle
Codice catalogo REIT22550234
Nome del fornitore: REITENSPIESS BUERSTEN
Vai a
Product Details & Documents
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
Specifiche
- Materiale setola:Setola di maiale
- Testa della spazzola Ø:55 mm
- Handle material:Acciaio, zincato
- Descrizione:Brush for 0,50 l bottle, with bleached bristle fill material
- Seq:02
- Lunghezza totale:420 mm
- Longitud del cabezal del cepillo:100 mm