Bottle brushes, with head bundle
Brush for 0,25 l bottle, with bleached bristle fill material, Setola di maiale, 85 mm, 50 mm, Acciaio, zincato, 390 mm
Codice catalogo REIT21500234
Nome del fornitore: REITENSPIESS BUERSTEN
Bottle brushes, with head bundle
Codice catalogo REIT21500234
Nome del fornitore: REITENSPIESS BUERSTEN
Vai a
Product Details & Documents
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
Specifiche
- Materiale setola:Setola di maiale
- Testa della spazzola Ø:50 mm
- Handle material:Acciaio, zincato
- Descrizione:Brush for 0,25 l bottle, with bleached bristle fill material
- Seq:01
- Lunghezza totale:390 mm
- Longitud del cabezal del cepillo:85 mm