Brushes for test tubes
Test tube brush, with fallow bristles, Setola di maiale, 70 mm, 16 mm, Wire, 190 mm
REIT12210301
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
- Materiale setola:Setola di maiale
- Testa della spazzola Ø:16 mm
- Handle material:Wire
- Descrizione:Test tube brush, with fallow bristles
- Seq:17
- Lunghezza totale:190 mm
- Longitud del cabezal del cepillo:70 mm