Brushes for test tubes
Test tube brush, with fallow bristles, Setola di maiale, 60 mm, 10 mm, Wire, 190 mm
Codice catalogo REIT12200301
Nome del fornitore: REITENSPIESS BUERSTEN
Vai a
Product Details & Documents
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
Specifiche
- Materiale setola:Setola di maiale
- Testa della spazzola Ø:10 mm
- Handle material:Wire
- Descrizione:Test tube brush, with fallow bristles
- Seq:16
- Lunghezza totale:190 mm
- Longitud del cabezal del cepillo:60 mm