Brushes for Erlenmeyer flasks
Erlenmeyer piston brush, with fallow bristles, Setole naturali, 130 mm, 50 mm, Wire, 340 mm
Codice catalogo REIT10000401
Nome del fornitore: REITENSPIESS BUERSTEN
Brushes for Erlenmeyer flasks
Codice catalogo REIT10000401
Nome del fornitore: REITENSPIESS BUERSTEN
Vai a
Product Details & Documents
Brushes with natural or nylon bristles and wire handle.
Specifiche
- Materiale setola:Setole naturali
- Testa della spazzola Ø:50 mm
- Handle material:Wire
- Descrizione:Erlenmeyer piston brush, with fallow bristles
- Seq:08
- Lunghezza totale:340 mm
- Longitud del cabezal del cepillo:130 mm