Supplementi per terreni
Supplemento selettivo CFC Pseudomonas, 10 Vial
Nome del fornitore: Merck
Vai a
Product Details & Documents
L'isolamento dei microrganismi spesso richiede l'uso di terreni selettivi. L'utilizzo di supplementi liofilizzati nella preparazione dei terreni ne assicura una formulazione ottimale e standardizzata.
- Senza rilascio di aerosol all'apertura, rischio minimo di inalazione di agenti tossici
- Pratici tappi a vite che garantiscono un'apertura facile e sicura
- I volumi standard rendono la preparazione più semplice
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoMERC1.00045.0010_TDS_EN MERC1.00079.0010_TDS_EN MERC1.00888.0010_TDS_EN MERC1.00898.0010_TDS_EN MERC1.09877.0010_TDS_EN
Scheda dati
msds_100045 msds_100051 msds_100071 msds_100079 msds_100092
Scheda di sicurezza
More
VWR Non IvD Culture Media
Letteratura sul prodotto
Specifiche
Specifiche
- Conf:10 Vial
- Descrizione:Supplemento selettivo CFC Pseudomonas
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..