Orders LinkContactUsLinkComponent
Supplementi per terreni
Supplemento di arricchimento selettivo per Listeria, 10 Vial
Codice catalogo 1.11781.0010
Nome del fornitore:   Merck
Supplementi per terreni
Codice catalogo 1.11781.0010
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Supplementi per terreni
Supplementi per terreni
Supplemento di arricchimento selettivo per Listeria, 10 Vial
Numero CAS:  
Price
192.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 10 Vial
Product Details & Documents
L'isolamento dei microrganismi spesso richiede l'uso di terreni selettivi. L'utilizzo di supplementi liofilizzati nella preparazione dei terreni ne assicura una formulazione ottimale e standardizzata.
  • Senza rilascio di aerosol all'apertura, rischio minimo di inalazione di agenti tossici
  • Pratici tappi a vite che garantiscono un'apertura facile e sicura
  • I volumi standard rendono la preparazione più semplice
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    10 Vial
  • Descrizione:
    Supplemento di arricchimento selettivo per Listeria
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..