Supplementi per terreni
Supplemento selettivo per Listeria, 10 Vial
Nome del fornitore: Merck
Vai a
Product Details & Documents
L'isolamento dei microrganismi spesso richiede l'uso di terreni selettivi. L'utilizzo di supplementi liofilizzati nella preparazione dei terreni ne assicura una formulazione ottimale e standardizzata.
- Senza rilascio di aerosol all'apertura, rischio minimo di inalazione di agenti tossici
- Pratici tappi a vite che garantiscono un'apertura facile e sicura
- I volumi standard rendono la preparazione più semplice
Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:10 Vial
- Descrizione:Supplemento selettivo per Listeria