Orders LinkContactUsLinkComponent
Supplementi per terreni
Supplementi per terreni
Supplemento selettivo per brodo Bolton, 10 Vial
Catalog # 1.00079.0010
Supplier:   Merck
Supplementi per terreni
Catalog # 1.00079.0010
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Supplementi per terreni
Supplementi per terreni
Supplemento selettivo per brodo Bolton, 10 Vial
CAS Number:  
Price
SFr. 685.00
Log in for availability
1 * 10 Vial
Product Details & Documents
L'isolamento dei microrganismi spesso richiede l'uso di terreni selettivi. L'utilizzo di supplementi liofilizzati nella preparazione dei terreni ne assicura una formulazione ottimale e standardizzata.
  • Senza rilascio di aerosol all'apertura, rischio minimo di inalazione di agenti tossici
  • Pratici tappi a vite che garantiscono un'apertura facile e sicura
  • I volumi standard rendono la preparazione più semplice
Specifications
Specifications
  • Conf:
    10 Vial
  • Descrizione:
    Supplemento selettivo per brodo Bolton