Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
Planacromatico N, M27, N.A. di 0,85, WD di 0,20 mm, 63×
Codice catalogo ZEIS4209809900000
Nome del fornitore:   ZEISS
Objectives
Codice catalogo ZEIS4209809900000
Nome del fornitore:  ZEISS
Objectives
Objectives
Planacromatico N, M27, N.A. di 0,85, WD di 0,20 mm, 63×
Price
SFr. 2’241.05
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ingrandimento:
    63×
  • Descrizione:
    Planacromatico N, M27, N.A. di 0,85, WD di 0,20 mm
  • Seq:
    01