Dressing forceps, Cushing type
Tipo Cushing, TC Gold (inserto rigido in metallo), Dritte, smussate, 175 mm
Codice catalogo MART12-254-17
Nome del fornitore: KLS Martin Group
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel forceps.
- TC Gold: Tungsten Carbide inlays provide an exceptionally long service life of the instruments
Specifiche
- Tipo:Dritte, smussate
- Descrizione:Tipo Cushing, TC Gold (inserto rigido in metallo)
- Lunghezza:175 mm