Orders LinkContactUsLinkComponent
Cartucce
Cartuccia LC-Pak per la produzione di almeno 500 l di acqua ultrapura per analisi di tracce organiche, consigliata per procedure di analisi in tracce quali UPLC o LC-MS
  171-0333
 :   Merck
Cartucce
  171-0333
 :  Merck
Cartucce
Cartucce
Cartuccia LC-Pak per la produzione di almeno 500 l di acqua ultrapura per analisi di tracce organiche, consigliata per procedure di analisi in tracce quali UPLC o LC-MS
SFr. 1’210.00
1 * 1 ST
  • Descrizione:
    Cartuccia LC-Pak per la produzione di almeno 500 l di acqua ultrapura per analisi di tracce organiche, consigliata per procedure di analisi in tracce quali UPLC o LC-MS
  • Seq:
    09