Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Rotoli e panni Centrefeed, Tork

Rotoli e panni Centrefeed, Tork

Panni, rotolo Tork Basic Combi, 2 veli, forati (340×235 mm), bianco, 340 m × 235 mm, W1/W2, 2 rotoli da 340 m
Catalog # 115-1603
Supplier:   Essity
Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Catalog # 115-1603
Supplier:  Essity
Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Rotoli e panni Centrefeed, Tork

Panni, rotolo Tork Basic Combi, 2 veli, forati (340×235 mm), bianco, 340 m × 235 mm, W1/W2, 2 rotoli da 340 m

Price
SFr. 65.30
Log in for availability
1 * 2 ROU
Product Details & Documents

Rotoli e panni Centrefeed per dispenser Tork disponibili in diverse qualità:

  • Tork Heavy-Duty: massima morbidezza per le operazioni di pulizia più difficili. Assorbimento migliore e più veloce rispetto ad altri asciugamani e panni.
  • Tork Plus: salviette e panni dalle prestazioni migliori conformi o superiori ai requisiti di base: buona capacità di assorbimento, resistenza e lucentezza
  • Tork Basic: salviette e panni standard per gli usi più comuni

Documents

Specifications
  • Per:
    W1/W2
  • Confezione:
    2 rotoli da 340 m
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Panni, rotolo Tork Basic Combi, 2 veli, forati (340×235 mm)
  • L×L:
    340 m × 235 mm
  • Seq:
    17