Sample tubes
2 ml, Flat bottom, PP, 12,5×48 mm, non-sterile, with screw cap
Codice catalogo SEMA3197
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Product Details & Documents
PP, with screw cap.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Documents
SEMA3199_TDS.pdf
Datasheet
Specifiche
- Tipo:non-sterile, with screw cap
- Capacità:2 ml
- Materiale:PP
- Seq:01
- Taglia:12,5×48 mm
- Fondo:Flat bottom