Hotplates
430×580 mm, 130...370 °C, 4000 W, Hotplate, HT 33-230, aluminium alloy plate , 442×592×170 mm
Codice catalogo GESTHT33-230
Nome del fornitore: GESTIGKEIT HARRY
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
- Superficie riscaldante:430×580 mm
- Potenza di riscaldamento:4000 W
- Temperatura:130...370 °C
- Seq:17
- L×P×A:442×592×170 mm
- Tipo:Hotplate, HT 33-230, aluminium alloy plate