Orders LinkContactUsLinkComponent
Mailing containers
Mailing containers
Blood transport blister, one position
Codice catalogo DAKL460168
Nome del fornitore:   DAKLAPACK
Mailing containers
Codice catalogo DAKL460168
Nome del fornitore:  DAKLAPACK
Mailing containers
Mailing containers
Blood transport blister, one position
Price
SFr. 347.00
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Solid PP.
  • Transport blisters are designed for sending medical and biological samples
  • Can be sent as letter, saving significant postage costs
Used in combination with the liquid absorbent insert and SafetyBag, they meet the packaging requirements of most international postal services.
Specifiche
  • Descrizione:
    Blood transport blister, one position
  • Seq:
    02
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Liquidproof safety bag, large format, PE, 255×385 mm
    Liquidproof safety bag, large format, PE, 255×385 mm
    DAKL460905
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST - SFr. 1’680.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Liquidproof safety bag, for use with POLYMED, PE, international text, 165×170 mm
    Liquidproof safety bag, for use with POLYMED, PE, international text, 165×170 mm
    DAKL460909
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - SFr. 117.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Liquidproof safety bag, large format, PE, 385×580 mm
    Liquidproof safety bag, large format, PE, 385×580 mm
    DAKL460910
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - SFr. 440.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Liquidproof safety bag, large format, PE, 590×620 mm
    Liquidproof safety bag, large format, PE, 590×620 mm
    DAKL460911
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - SFr. 614.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Liquidproof safety bag, PE, for use with POLYMED, international text, 165×265 mm
    Liquidproof safety bag, PE, for use with POLYMED, international text, 165×265 mm
    DAKL460915
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST - SFr. 687.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Liquidproof safety bag for use with POLYMED, PE, dutch text, 165×275 mm
    Liquidproof safety bag for use with POLYMED, PE, dutch text, 165×275 mm
    216-0789
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST - SFr. 655.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Liquidproof safety bag with extra pocket, PE
    Liquidproof safety bag with extra pocket, PE
    216-0808
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST - SFr. 798.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Absorbing insert sheet, 90×127 mm
    Absorbing insert sheet, 90×127 mm
    216-0804
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST - SFr. 71.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Multi-swab blister, six positions
    Multi-swab blister, six positions
    216-0806
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - SFr. 524.00