Pipette tips, universal
Extended, 0,1 - 20 µl, 40,5 mm, Trasparente, Bulk (1000/bag)
Codice catalogo BOET03.033.0100
Nome del fornitore: BOETTGER PAUL
Vai a
Product Details & Documents
These tips are made from selected, hydrophobic PP.
- Optimal surface quality
- Precise and centric opening of tip
- For optimal use on single and multi-channel pipettes
- Autoclavable at 121 °C/2,1 bar
- High accuracy
Specifiche
- Confezione:Bulk (1000/bag)
- Volume:0,1 - 20 µl
- Lunghezza:40,5 mm
- Seq:01
- Stile punta:Extended
- Colore puntale:Trasparente