Sample tubes for stool, with screw cap
15 ml, mounted, sterile, marrone, 20 mm, 76 mm, 100/1000 (bag/ctn)
Codice catalogo BOET07.023.3107
Nome del fornitore: BOETTGER PAUL
Sample tubes for stool, with screw cap
Codice catalogo BOET07.023.3107
Nome del fornitore: BOETTGER PAUL
Vai a
Product Details & Documents
PP, translucent.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Clair tube with overlapping screw cap for optimal hygiene when opening, reliably sealed with long-lasting spoon for about bean-sized samples.
: Conforms to DIN EN 829 for the dispatch of stool samples.
: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Ø est:20 mm
- Confezione:100/1000 (bag/ctn)
- Versione:mounted, sterile
- Capacità:15 ml
- Altezza:76 mm
- Seq:03
- Colore tappo:marrone