Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes with screw caps
8 ml, 57 mm, 16 mm, naturale, Flat bottom, screw cap enclosed, non sterile
Codice catalogo 212-0517
Nome del fornitore:   BOETTGER PAUL
Test tubes with screw caps
Codice catalogo 212-0517
Nome del fornitore:  BOETTGER PAUL
Test tubes with screw caps
Test tubes with screw caps
8 ml, 57 mm, 16 mm, naturale, Flat bottom, screw cap enclosed, non sterile
Price
SFr. 316.00
Log in per disponibilità
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
PP, transparent.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Tight sealing screw cap made from PE
  • Available with enclosed or fitted screw cap, standard-hygienic or sterile
For safe transportation and storage of samples.
Specifiche
  • Ø est:
    16 mm
  • Tipo:
    non sterile
  • Capacità:
    8 ml
  • Descrizione:
    Flat bottom, screw cap enclosed
  • Lunghezza:
    57 mm
  • Seq:
    01
  • Colore tappo:
    naturale