Cork stoppers
22 mm, 13 mm, 16 mm
Codice catalogo HECH41594016
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Cork stoppers designed for medical applications.
Specifiche
- Ø inferiore:13 mm
- Ø superiore:16 mm
- Altezza:22 mm