Slide box
Slide box, bianco, Cartone, 50
Codice catalogo HECH42705010
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Stackable storage boxes with tight-closing lid, removable index card and numbered bottom.
Specifiche
- N. di vetrini:50
- Colore:bianco
- Descrizione:Slide box
- Materiale:Cartone