Orders LinkContactUsLinkComponent
Serum pipettes
Serum pipettes, graduated, 2,5 ml, 153 mm, -, 1500 pz/cartone
  GREI612301UK
Serum pipettes
  GREI612301UK
 :  
Serum pipettes
Serum pipettes, graduated, 2,5 ml, 153 mm, -, 1500 pz/cartone
These pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
  • Confezione:
    1500 pz/cartone
  • Sterili:
    -
  • Capacità:
    2,5 ml
  • Descrizione:
    Serum pipettes, graduated
  • Lunghezza:
    153 mm
  • Seq:
    18