Hydrometer
0,60 - 2,02 g/cm³, 0,005 g/cm³, 160 mm
Codice catalogo AMARH800052
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
General purpose hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Certifications: DIN 12793.
Specifiche
- Lunghezza:160 mm
- Divisione:0,005 g/cm³
- Range di misura:0,60 - 2,02 g/cm³
- Cat. No.:AMARH800052