Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes, extra long
Pasteur pipettes, extra long
Pasteur pipette, 6 ml, 25, 2,3 ml, 5 mm, 225 mm, - ml, 10×400
Codice catalogo DELT210006
Nome del fornitore:   DELTALAB
Pasteur pipettes, extra long
Codice catalogo DELT210006
Nome del fornitore:  DELTALAB
Pasteur pipettes, extra long
Pasteur pipette, 6 ml, 25, 2,3 ml, 5 mm, 225 mm, - ml, 10×400
Price
SFr. 960.00
Log in per disponibilità
1 * 4.000 ST
Product Details & Documents
Extra long pipettes made of transparent PE.
  • Model with 216 mm length is graduated each ml up to 5 ml
  • Volumetric tolerance: ±10%
Documents
Specifiche
  • Confezione:
    10×400
  • Capacità:
    6 ml
  • Descrizione:
    Pasteur pipette
  • Lunghezza:
    225 mm
  • Seq:
    02
  • Gocce per ml:
    25
  • Graduazione della scala:
    - ml
  • Ø stelo:
    5 mm
  • Volume di aspirazione:
    2,3 ml