Test tubes, with screw cap
15 ml, 120 mm, 17 mm, Non sterili
Codice catalogo KIMA17018
Nome del fornitore: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
Vai a
Product Details & Documents
PP, translucent or PS, clear, with screw cap.
- PS: Good thermal and chemical resistance
- PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
- Robust, economical
Universal tubes for a wide range of applications.
Specifiche
- Ø est:17 mm
- Sterilità:Non sterili
- Capacità:15 ml
- Lunghezza:120 mm