Orders LinkContactUsLinkComponent
Supplementi per terreni
Supplementi per terreni
Supplemento selettivo OGY, 10 Vial
Codice catalogo 1.09877.0010
Nome del fornitore:   Merck
Supplementi per terreni
Codice catalogo 1.09877.0010
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Supplementi per terreni
Supplementi per terreni
Supplemento selettivo OGY, 10 Vial
Numero CAS:  
Price
SFr. 225.00
Log in per disponibilità
1 * 10 Vial
Product Details & Documents
L'isolamento dei microrganismi spesso richiede l'uso di terreni selettivi. L'utilizzo di supplementi liofilizzati nella preparazione dei terreni ne assicura una formulazione ottimale e standardizzata.
  • Senza rilascio di aerosol all'apertura, rischio minimo di inalazione di agenti tossici
  • Pratici tappi a vite che garantiscono un'apertura facile e sicura
  • I volumi standard rendono la preparazione più semplice
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    10 Vial
  • Descrizione:
    Supplemento selettivo OGY