Orders LinkContactUsLinkComponent
Campionatori a zone
Campionatori a zone
Campionatore Jumbo, multicampionatore, camere chiuse, in alluminio/PTFE, 1500 mm, 1355 mm, 5, 50 mm, 650 ml
Catalog # 300-0052
Supplier:   BURKLE
Campionatori a zone
Catalog # 300-0052
Supplier:  BURKLE
Campionatori a zone
Campionatori a zone
Campionatore Jumbo, multicampionatore, camere chiuse, in alluminio/PTFE, 1500 mm, 1355 mm, 5, 50 mm, 650 ml
Price
SFr. 1’410.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Per il campionamento di prodotti sfusi, è possibile prelevare campioni trasversali da diverse profondità. Ideale per utilizzi con campioni di varie dimensioni, da polveri a granuli grossi. Il multicampionatore è dotato di tre o cinque camere separate per prelevare i campioni a varie profondità in un'unica operazione. Il campionatore singolo ha un'unica camera per il prelievo di un campione a una profondità specifica. Il campionatore multistrato non è provvisto di camere, ma di tre o cinque ingressi per il prelievo di un campione a diverse profondità. Il campionatore Jumbo non è provvisto di camere ma di tre, cinque o sette ingressi. Un tubo di diametro 50 mm lo rende adatto per granuli più grandi e quantità maggiori.
  • Puntale rimovibile per una facile pulizia
  • Colour coding: per identificare e distinguere rapidamente i campionatori multipli da quelli singoli
  • Realizzati con materiali ultrapuri: acciaio inox V4A (1.4404)/AISI 316 L, PTFE o alluminio
  • 3 lunghezze da 55 cm a 150 cm, Jumbo fino a 250 cm
Specifications
  • Ø:
    50 mm
  • Profondità d'immersione:
    1355 mm
  • Volume:
    650 ml
  • Descrizione:
    Campionatore Jumbo, multicampionatore, camere chiuse, in alluminio/PTFE
  • Lunghezza:
    1500 mm
  • Camere:
    5
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Ø
    Availability
    Price
  • 300-0114
    Manicotti di tenuta, in PP, sterilizzabili, 25 mm Ø, 150 mm
    25 mm
    Log in for availability
    1 * 3 ST - SFr. 46.40
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 300-0110
    Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 50 mm, lunghezza 1000 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 84.10
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 300-0112
    Quali-Paper, formato 890×230 mm cm, per l'estrazione dei campioni raccolti
    Log in for availability
    1 * 50 ST - SFr. 61.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 331-2172
    Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 800 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 76.60
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 331-2173
    Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 600 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 76.60
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Ø
    Availability
    Price
  • 300-0113
    Manicotti di tenuta, in PP, sterilizzabili, 50 mm Ø
    50 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 39.70
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 300-0109
    Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 400 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 76.60
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 331-2170
    Spazzole di pulizia, PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 1000 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 76.60
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 312-1141
    Custodia per il trasporto
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 192.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 300-0059
    Imbuti di svuotamento, indipendenti, V2A
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 106.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 300-0111
    Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 50 mm, lunghezza 3000 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 172.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 300-0058
    Dispositivo di svuotamento, in acciaio inox V2A, con tre imbuti
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 676.00