Orders LinkContactUsLinkComponent
Dip slides
Dip slides
Total with Neutr/ Staph, 120
Codice catalogo LIOF53530
Nome del fornitore:   LIOFILCHEM
Dip slides
Codice catalogo LIOF53530
Nome del fornitore:  LIOFILCHEM
Numero CAS:  
Dip slides
Dip slides
Total with Neutr/ Staph, 120
Numero CAS:  
Price
SFr. 410.00
Log in per disponibilità
1 * 120 ST
Product Details & Documents
Flexible contact slide for microbiology screening of surfaces.
  • ISO 18593
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    120
  • Descrizione:
    Total with Neutr/ Staph