Glass Microfiber Filter Paper
GF 6, 90 mm
Catalog # PRATA090875
Supplier: PRAT DUMAS
Jump to:
Product Details & Documents
These glass microfiber filter papers allow fast filtration and high particle retention. They can be used at temperatures up to 380 °C.
- Chemical compatibility with many solvents and with reagents
- Suitable for microfiltration
Specifications
- Grado:GF 6
- Seq:3
- Taglia:90 mm
- Cat. No.:PRATA090875
- Peso:75 g/m²
- Spessore:480 µm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..