Capillary tubes
100 mm, 1 mm, 0,58 mm
Codice catalogo HILG1406119
Nome del fornitore: HILGENBERG
Vai a
Product Details & Documents
Borosilicate glass, ends cut, with filament.
Specifiche
- Ø est:1 mm
- Ø int.:0,58 mm
- Lunghezza:100 mm
- Seq:08