Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Rack per criobox, a 1 modulo

Rack per criobox, a 1 modulo

12, 83×83×665 mm
Catalog # 479-0859
Supplier:   TENAK
Rack per criobox, a 1 modulo
Catalog # 479-0859
Supplier:  TENAK
Rack per criobox, a 1 modulo
Rack per criobox, a 1 modulo

12, 83×83×665 mm

Price
SFr. 110.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Design classico del rack in acciaio inox per la conservazione delle criobox in azoto liquido.

  • Utilizzabili con tutti i tipi di congelatori
  • Adatti per tutte le criobox di ingombro massimo di 80×80 mm e altezza di 50 mm
  • Le criobox sono assicurate con una fune di sicurezza
  • Adatti per criobox in cartone, polipropilene e policarbonato

Ordering information: le criobox devono essere ordinate separatamente.

Specifications
  • Scomparti:
    12
  • Esterno L×P×A:
    83×83×665 mm
  • Seq:
    04
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.