Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Rack per criobox, a 1 modulo

Rack per criobox, a 1 modulo

11, 83×83×610 mm
Codice catalogo 479-0858
Nome del fornitore:   TENAK
Rack per criobox, a 1 modulo
Codice catalogo 479-0858
Nome del fornitore:  TENAK
Rack per criobox, a 1 modulo
Rack per criobox, a 1 modulo

11, 83×83×610 mm

Price
SFr. 106.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Design classico del rack in acciaio inox per la conservazione delle criobox in azoto liquido.

  • Utilizzabili con tutti i tipi di congelatori
  • Adatti per tutte le criobox di ingombro massimo di 80×80 mm e altezza di 50 mm
  • Le criobox sono assicurate con una fune di sicurezza
  • Adatti per criobox in cartone, polipropilene e policarbonato

Informazioni per l'ordine: le criobox devono essere ordinate separatamente.

Specifiche
  • Scomparti:
    11
  • Esterno L×P×A:
    83×83×610 mm
  • Seq:
    03
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..