Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample bottles with or without push-on cap
Sample bottles with or without push-on cap
25 ml, 51 mm, 30 mm
Codice catalogo 215-3233
Nome del fornitore:   GRAVIS
Sample bottles with or without push-on cap
Codice catalogo 215-3233
Nome del fornitore:  GRAVIS
Sample bottles with or without push-on cap
Sample bottles with or without push-on cap
25 ml, 51 mm, 30 mm
Price
251.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 210 ST
Product Details & Documents
Chemistry glass, white or amber, with or without natural PE push-on cap, assembled.
  • Amber glass to protect light-sensitive materials.
Informazioni per l'ordine: Replacement PE caps are available separately.
Specifiche
  • Capacità:
    25 ml
  • Altezza:
    51 mm
  • Ø collo:
    30 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Natural PE cap, Ø 22 mm
    Natural PE cap, Ø 22 mm
    215-2420
    Log in per disponibilità
    1 * 220 ST - SFr. 23.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Natural PE cap, Ø 30 mm
    Natural PE cap, Ø 30 mm
    215-2424
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - SFr. 7.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Natural PE cap, Ø 40 mm
    Natural PE cap, Ø 40 mm
    SPVAQ40212
    Log in per disponibilità
    1 * 86 ST - SFr. 29.30