Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Petri dishes

Petri dishes

Vented, 140 mm, 20 mm, Sterili, 12 bags of 10
Catalog # DELT200219
Supplier:   DELTALAB
Petri dishes
Catalog # DELT200219
Supplier:  DELTALAB
Petri dishes

Vented, 140 mm, 20 mm, Sterili, 12 bags of 10

Price
SFr. 325.00
Log in for availability
1 * 165 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Ø:
    140 mm
  • Confezione:
    12 bags of 10
  • Sterilità:
    Sterili
  • Versione:
    Vented
  • Altezza:
    20 mm
  • Seq:
    07