Pipette tips
Eppendorf type, 5 - 200 µl, +, Giallo, Eppendorf, Gilson, Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand, Individually wrapped
: DELTALAB
- Confezione:Individually wrapped
- Sterili:+
- Volume:5 - 200 µl
- Seq:10
- Stile punta:Eppendorf type
- Colore puntale:Giallo
- Per uso con:Eppendorf, Gilson, Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand