Objectives
Planacromatico A LD, Ph2, N.A. di 0,5, WD di 2,0 mm su vetrino coprioggetto 1,0, 40×
Codice catalogo ZEIS4412519915000
Nome del fornitore: ZEISS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ingrandimento:40×
- Descrizione:Planacromatico A LD, Ph2, N.A. di 0,5, WD di 2,0 mm su vetrino coprioggetto 1,0
- Seq:14