Objectives
Planacromatico A, Ph2, M27, N.A. di 0,65, WD di 0,45 mm, 40×
Codice catalogo ZEIS4210619910000
Nome del fornitore: ZEISS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ingrandimento:40×
- Descrizione:Planacromatico A, Ph2, M27, N.A. di 0,65, WD di 0,45 mm
- Seq:09