Circular spacers
Circular Teflon spacers, 0,05 mm, FTIR, 1600 series
Catalog # PERC51001135
Supplier: PerkinElmer
Jump to:
Product Details & Documents
These circular spacers are designed to be used for the analysis of less viscous samples.
- Available in 0,025 to 0,500 mm thickness
Since the demountable cells uses the circular windows, circular spacers should be used.
Specifications
- Per:FTIR, 1600 series
- Descrizione:Circular Teflon spacers, 0,05 mm
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..