Orders LinkContactUsLinkComponent
Microsampling tools
Microsampling tools
Aluminum probe handle
Codice catalogo PERCN9302622
Nome del fornitore:   PerkinElmer
Microsampling tools
Codice catalogo PERCN9302622
Nome del fornitore:  PerkinElmer
Microsampling tools
Aluminum probe handle
Price
60.50 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This microsampling tool kit is suitable for FTIR microscopy.
Informazioni per l'ordine: Microsampling tool kit includes dissecting forceps, roller knife, straight micro probe, aluminum probe handle, pin vise.
Specifiche
  • Descrizione:
    Aluminum probe handle
  • Seq:
    05